2-Fluor-3-methylanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48482-1G PC48482-500MG PC48482-5G
APOSPC48482-1GEA 58 EUR
APOSPC48482-1G APOSPC48482-500MG APOSPC48482-5G
2-Fluor-3-methylanisol 98%
2-Fluor-3-methylanisol
Formel: C₈H₉FO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09878418
CAS-Nummer: 951885-64-6