{[(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy}dimethylamino(morpholin-4-yl)carbenium hexafluorophosphate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
[[(E)-(1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy-morpholin-4-ylmethylidene]-dimethylazanium hexafluorophosphate
PC48468-100G
PC48468-25G
PC48468-5G
APOSPC48468-100GEA
203
EUR
APOSPC48468-100G
APOSPC48468-25G
APOSPC48468-5G
{[(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy}dimethylamino(morpholin-4-yl)carbenium hexafluorophosphate 98%
{[(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy}dimethylamino(morpholin-4-yl)carbenium hexafluorophosphate
Formel:
C₁₂H₁₉F₆N₄O₄P Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD24368564 CAS-Nummer: 1075198-30-9 |