4-Chloro-2-trifluoromethylpyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC48400-1G PC48400-25G PC48400-5G
APOSPC48400-1GEA 81.7 EUR
APOSPC48400-1G APOSPC48400-25G APOSPC48400-5G
4-Chloro-2-trifluoromethylpyrimidine 97%
4-Chloro-2-trifluoromethylpyrimidine
Formel: C₅H₂ClF₃N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06411632
CAS-Nummer: 1514-96-1