α,α,α,2,3,4,5-Heptafluortoluol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,2,3,4-Tetrafluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 2,3,4,5-Tetrafluorobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha,2,3,4,5-Heptafluorotoluene
PC4838-25G PC4838-5G
APOSPC4838-25GEA 255 EUR
APOSPC4838-25G APOSPC4838-5G
α,α,α,2,3,4,5-Heptafluortoluol 99%
α,α,α,2,3,4,5-Heptafluortoluol
Formel: C₇HF₇
Siedepunkt: 100…106 °C
Flammpunkt: 22 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01862013
CAS-Nummer: 654-53-5
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,II