2-Brom-5-(trifluormethyl)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48364-100G PC48364-25G
APOSPC48364-100GEA 323 EUR
APOSPC48364-100G APOSPC48364-25G
2-Brom-5-(trifluormethyl)benzoesäure 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06208253
CAS-Nummer: 1483-56-3