2-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC48356-1G PC48356-5G PC48356-25G PC48356-100G
APOSPC48356-1GEA 63.8 EUR
APOSPC48356-1G APOSPC48356-5G APOSPC48356-25G APOSPC48356-100G
2-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzonitril 97%
2-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₉H₆F₃NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832310
CAS-Nummer: 1017778-62-9
UN-Nummer: 3276
ADR: 6.1,III