Potassium[[(tert-butoxycarbonyl)amino]methyl]trifluoroborate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48337-1G
PC48337-5G
APOSPC48337-1GEA
33
EUR
APOSPC48337-1G
APOSPC48337-5G
Potassium[[(tert-butoxycarbonyl)amino]methyl]trifluoroborate
Potassium[[(tert-butoxycarbonyl)amino]methyl]trifluoroborate
Formel:
C₆H₁₂BF₃KNO₂ Schmelzpunkt: 178…181 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19686142 CAS-Nummer: 1314538-55-0 |