5-Chlor-2-fluor-4-iodpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC48308-100G PC48308-25G PC48308-5G
APOSPC48308-100GEA 601 EUR
APOSPC48308-100G APOSPC48308-25G APOSPC48308-5G
5-Chlor-2-fluor-4-iodpyridin 97%
Formel: C₅H₂ClFIN
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04112566
CAS-Nummer: 659731-48-3