3-Fluoro-2-methylpyridine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48307-10G PC48307-25G PC48307-5G
APOSPC48307-10GEA 473 EUR
APOSPC48307-10G APOSPC48307-25G APOSPC48307-5G
3-Fluoro-2-methylpyridine 96%
3-Fluoro-2-methylpyridine
Formel: C₆H₆FN
Siedepunkt: 114 °C
Dichte: 1.077 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 23 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08705710
CAS-Nummer: 15931-15-4
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III