α,α,α-Trifluor-o-kresol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Hydroxybenzotrifluoride, 2-(Trifluoromethyl)phenol

PC4830-100G PC4830-250G PC4830-25G
APOSPC4830-100GEA 60.9 EUR
APOSPC4830-100G APOSPC4830-250G APOSPC4830-25G
α,α,α-Trifluor-o-kresol 99%
α,α,α-Trifluor-o-kresol
Formel: C₇H₅F₃O
Siedepunkt: 147…148 °C
Schmelzpunkt: 45…46 °C
Dichte: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002222
CAS-Nummer: 444-30-4
EINECS: 207-148-7
UN-Nummer: 1325
ADR: 4.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR