2-Methyl-4-trifluoromethyl-1H-imidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
PC48292-1G
PC48292-5G
APOSPC48292-1GEA
88.6
EUR
APOSPC48292-1G
APOSPC48292-5G
2-Methyl-4-trifluoromethyl-1H-imidazole 95%
2-Methyl-4-trifluoromethyl-1H-imidazole
Formel:
C₅H₅F₃N₂ Schmelzpunkt: 179…180 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10000863 CAS-Nummer: 33468-67-6 |