α-Brom-2-(trifluormethoxy)toluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC4829-100G PC4829-25G PC4829-5G
APOSPC4829-100GEA 202 EUR
APOSPC4829-100G APOSPC4829-25G APOSPC4829-5G
α-Brom-2-(trifluormethoxy)toluol 97%
α-Brom-2-(trifluormethoxy)toluol
Formel: C₈H₆BrF₃O
Dichte: 1.598 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236321
CAS-Nummer: 198649-68-2
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III