2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4815-1G PC4815-250MG
APOSPC4815-1GEA 973 EUR
APOSPC4815-1G APOSPC4815-250MG
2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)aniline 95%
2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)aniline
Formel: C₆H₅F₅N₂O₂S
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11501034
CAS-Nummer: 197385-06-1