1,1,2,3,3,3-Hexafluorpropylethylether 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl ether
PC4795-25G PC4795-5G PC4795-1G
APOSPC4795-25GEA 174 EUR
APOSPC4795-25G APOSPC4795-5G APOSPC4795-1G
1,1,2,3,3,3-Hexafluorpropylethylether 97%
1,1,2,3,3,3-Hexafluorpropylethylether
Formel: C₅H₆F₆O
Siedepunkt: 64…71 °C
Dichte: 1.321 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236122
CAS-Nummer: 380-34-7
UN-Nummer: 3271
ADR: 3,II