5-Amino-2-(trifluormethyl)pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-5-amine, 2-(Trifluoromethyl)-5-pyridylamine
PC4776-10G
PC4776-1G
PC4776-5G
PC4776-25G
APOSPC4776-10GEA
88.7
EUR
APOSPC4776-10G
APOSPC4776-1G
APOSPC4776-5G
APOSPC4776-25G
5-Amino-2-(trifluormethyl)pyridin 98%
5-Amino-2-(trifluormethyl)pyridin
Formel:
C₆H₅F₃N₂ Schmelzpunkt: 39…45 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01862656 CAS-Nummer: 106877-33-2 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |