N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chloro-N,N-diethyl-1,1,2-trifluoroethylamine
PC4728-100G PC4728-25G PC4728-5G
APOSPC4728-100GEA 815 EUR
APOSPC4728-100G APOSPC4728-25G APOSPC4728-5G
N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine 90%
N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine
Formel: C₆H₁₁ClF₃N
Siedepunkt: 38 °C/10mmHg
Dichte: 1.19 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00054672
CAS-Nummer: 357-83-5
UN-Nummer: 3267
ADR: 8,II