Hexafluorglutaryldichlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC4720-5G PC4720-25G
APOSPC4720-5GEA 139 EUR
APOSPC4720-5G APOSPC4720-25G
Hexafluorglutaryldichlorid 98%
Hexafluorglutaryldichlorid
Formel: C₅Cl₂F₆O₂
Siedepunkt: 111 °C
Dichte: 1.64 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039309
CAS-Nummer: 678-77-3
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II