1,4-Dibromohexafluoro-2-butene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4718-25G PC4718-5G
APOSPC4718-25GEA 478 EUR
APOSPC4718-25G APOSPC4718-5G
1,4-Dibromohexafluoro-2-butene 97%
1,4-Dibromohexafluoro-2-butene
Formel: C₄Br₂F₆
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038279
CAS-Nummer: 360-87-2