2-Chlor-4-(trifluormethyl)pyrimidin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4691-100G PC4691-10G PC4691-25G
APOSPC4691-100GEA 149 EUR
APOSPC4691-100G APOSPC4691-10G APOSPC4691-25G
2-Chlor-4-(trifluormethyl)pyrimidin 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₂ClF₃N₂
Siedepunkt: 60 °C/10mmHg
Dichte: 1.513 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00115111
CAS-Nummer: 33034-67-2
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR