4-Cyan-2,5-difluoranilin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4621-1G PC4621-5G PC4621-25G PC4621-100G
APOSPC4621-1GEA 0 EUR
APOSPC4621-1G APOSPC4621-5G APOSPC4621-25G APOSPC4621-100G
4-Cyan-2,5-difluoranilin 98%
4-Cyan-2,5-difluoranilin
Formel: C₇H₄F₂N₂
Schmelzpunkt: 91…94 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190102
CAS-Nummer: 112279-61-5
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR