2-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzonitril 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4601-1G PC4601-5G
APOSPC4601-1GEA 29 EUR
APOSPC4601-1G APOSPC4601-5G
2-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzonitril 99%
2-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₉H₆F₃NO
Schmelzpunkt: 63…64 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02101784
CAS-Nummer: 132927-08-3