2,3,4,5-Tetrafluor-6-nitrobenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4583-1G
PC4583-500MG
PC4583-5G
APOSPC4583-1GEA
36.4
EUR
APOSPC4583-1G
APOSPC4583-500MG
APOSPC4583-5G
2,3,4,5-Tetrafluor-6-nitrobenzoesäure
2,3,4,5-Tetrafluor-6-nitrobenzoesäure
Formel:
C₇HF₄NO₄ Molekulargewicht: 239.08 g/mol Schmelzpunkt: 137…141 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02093916 CAS-Nummer: 16583-08-7 |