2-Amino-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic Acid
PC4565-1G
PC4565-5G
PC4565-10G
APOSPC4565-1GEA
102
EUR
APOSPC4565-1G
APOSPC4565-5G
APOSPC4565-10G
2-Amino-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
2-Amino-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₅H₃F₃N₂O₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00269431 CAS-Nummer: 239135-55-8 |