4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: H-DL-Phe(4-CF₃)-OH
PC4562-100MG PC4562-1G PC4562-5G
APOSPC4562-100MGEA 29 EUR
APOSPC4562-100MG APOSPC4562-1G APOSPC4562-5G
4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 97%
4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Schmelzpunkt: 200…202 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070813
CAS-Nummer: 14091-16-8