1-(3-Fluorophenyl)-2-methylsulphonylethanone 95+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3'-Fluoro-2-(methylsulphonyl)acetophenone

PC4541-1G PC4541-5G PC4541-25G
APOSPC4541-1GEA 72.5 EUR
APOSPC4541-1G APOSPC4541-5G APOSPC4541-25G
1-(3-Fluorophenyl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
1-(3-Fluorophenyl)-2-methylsulphonylethanone
Formel: C₉H₉FO₃S
Schmelzpunkt: 81…83 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01941312
CAS-Nummer: 82652-12-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR