4-(4-Fluorphenyl)-3-thiosemicarbazid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC4519-10G
PC4519-5G
APOSPC4519-10GEA
198
EUR
APOSPC4519-10G
APOSPC4519-5G
4-(4-Fluorphenyl)-3-thiosemicarbazid 97%
4-(4-Fluorphenyl)-3-thiosemicarbazid
Formel:
C₇H₈FN₃S Schmelzpunkt: 171…172 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00041294 CAS-Nummer: 330-94-9 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |