Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450295-25G PC450295-5G PC450295-100G
APOSPC450295-25GEA 147 EUR
APOSPC450295-25G APOSPC450295-5G APOSPC450295-100G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Carbonate
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Carbonate
Formel: C₅H₄F₆O₃
Siedepunkt: 118 °C
Dichte: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11857845
CAS-Nummer: 1513-87-7
UN-Nummer: 3272
ADR: 3,III