Tetrafluorborsäure-Diethylether-Komplex
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC450290-100G PC450290-50G PC450290-250G PC450290-1KG
APOSPC450290-100GEA 0 EUR
APOSPC450290-100G APOSPC450290-50G APOSPC450290-250G APOSPC450290-1KG
Tetrafluorborsäure-Diethylether-Komplex
Tetrafluorborsäure-Diethylether-Komplex
Formel: C₄H₁₁BF₄O
Dichte: 1.19 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 129 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011345
CAS-Nummer: 67969-82-8
EINECS: 267-983-8
UN-Nummer: 3129
ADR: 4.3+8,II