2-Chlorphenyl-trifluormethansulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Chlorophenyl Triflate, Trifluoromethanesulphonic Acid 2-Chlorophenyl Ester
PC450239-1G
PC450239-25G
PC450239-5G
APOSPC450239-1GEA
80
EUR
APOSPC450239-1G
APOSPC450239-25G
APOSPC450239-5G
2-Chlorphenyl-trifluormethansulfonat
2-Chlorophenyl trifluoromethanesulphonate
Formel:
C₇H₄ClF₃O₃S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07784322 CAS-Nummer: 66107-36-6 |