1-(2-Fluorophenyl)propanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC450219-10G PC450219-50G
APOSPC450219-10GEA 132 EUR
APOSPC450219-10G APOSPC450219-50G
1-(2-Fluorophenyl)propanol
1-(2-Fluorophenyl)propanol
Formel: C₉H₁₁FO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08062368
CAS-Nummer: 156022-15-0