N-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC450085-1G
PC450085-5G
APOSPC450085-1GEA
441
EUR
APOSPC450085-1G
APOSPC450085-5G
N-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
N-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
Formel:
C₉H₄BrF₆NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00607205 CAS-Nummer: 156425-50-2 |