3,3,4,4,5,5,5-Heptafluor-2-pentanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4500-1G
PC4500-5G
APOSPC4500-1GEA
136
EUR
APOSPC4500-1G
APOSPC4500-5G
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluor-2-pentanol 95%
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-pentanol
Formel:
C₅H₅F₇O Siedepunkt: 101…102 °C Dichte: 1,483 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00039619 CAS-Nummer: 375-14-4 |