2,4-Dichlor-6-fluorchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Dichloro-6-fluoro-quinoline
PC449020-1G
PC449020-5G
PC449020-25G
APOSPC449020-1GEA
85.7
EUR
APOSPC449020-1G
APOSPC449020-5G
APOSPC449020-25G
2,4-Dichlor-6-fluorchinolin
2,4-Dichloro-6-fluoroquinoline
Formel:
C₉H₄Cl₂FN Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09261383 CAS-Nummer: 406204-74-8 |