4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: H-Phe(4-CF3)-OH, 4-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine
PC4463-10G PC4463-1G PC4463-5G
APOSPC4463-10GEA 800 EUR
APOSPC4463-10G APOSPC4463-1G APOSPC4463-5G
4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine 95%
4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine
Formel: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044946
CAS-Nummer: 114926-38-4