N'-[2-Phenoxy-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
PC446011-1G
PC446011-500MG
APOSPC446011-1GEA
183
EUR
APOSPC446011-1G
APOSPC446011-500MG
N'-[2-Phenoxy-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[2-Phenoxy-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel:
C₁₅H₂₀F₃N₃O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10568260 CAS-Nummer: 1053657-91-2 |