2-Amino-3-nitro-5-fluorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC445028-1G
PC445028-5G
APOSPC445028-1GEA
23
EUR
APOSPC445028-1G
APOSPC445028-5G
2-Amino-3-nitro-5-fluorpyridin 98%
2-Amino-3-nitro-5-fluorpyridin
Formel:
C₅H₄FN₃O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04972413 CAS-Nummer: 212268-12-7 |