6-Fluor-m-toluidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-4-fluorotoluene, 6-Fluoro-m-methylaniline, 2-Fluoro-5-methylaniline
PC4433-10G
PC4433-250G
PC4433-50G
APOSPC4433-10GEA
21.9
EUR
APOSPC4433-10G
APOSPC4433-250G
APOSPC4433-50G
6-Fluor-m-toluidin
6-Fluor-m-toluidin
Formel:
C₇H₈FN Siedepunkt: 80…86 °C/11mmHg Dichte: 1.109 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 81 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007654 CAS-Nummer: 452-84-6 |