3-Fluor-4-nitrobenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4403-5G PC4403-1G PC4403-10G
APOSPC4403-5GEA 153 EUR
APOSPC4403-5G APOSPC4403-1G APOSPC4403-10G
3-Fluor-4-nitrobenzylalkohol 98%
3-Fluor-4-nitrobenzylalkohol
Formel: C₇H₆FNO₃
Schmelzpunkt: 93…97 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094236
CAS-Nummer: 503315-74-0