2,6-Difluor-DL-phenylalanin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4398-1G PC4398-250MG PC4398-5G
APOSPC4398-1GEA 87 EUR
APOSPC4398-1G APOSPC4398-250MG APOSPC4398-5G
2,6-Difluor-DL-phenylalanin 97%
2,6-Difluor-DL-phenylalanin
Formel: C₉H₉F₂NO₂
Schmelzpunkt: 256…257 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061304
CAS-Nummer: 32133-39-4