5-Fluoruracil 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Fluorouracil, 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-FU
PC4380-100G
PC4380-25G
APOSPC4380-100GEA
48
EUR
APOSPC4380-100G
APOSPC4380-25G
5-Fluoruracil 99%
5-Fluoruracil
Antineoplastic agent. Not USP. Not for drug use.
Formel:
C₄H₃FN₂O₂ Molekulargewicht: 130.08 g/mol Siedepunkt: 190…200 °C/0.1mmHg Schmelzpunkt: 282…286 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006018 CAS-Nummer: 51-21-8 EINECS: 200-085-6 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,04208 |