3-Fluoro-DL-tyrosine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
H-DL-Tyr(3-F)-OH, 2-Amino-3-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
PC4379-1G
PC4379-250MG
APOSPC4379-1GEA
259
EUR
APOSPC4379-1G
APOSPC4379-250MG
3-Fluoro-DL-tyrosine 97%
3-Fluoro-DL-tyrosine
Formel:
C₉H₁₀FNO₃ Molekulargewicht: 199.18 g/mol Schmelzpunkt: 280 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00063075 CAS-Nummer: 403-90-7 EINECS: 206-964-0 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1 III |