3-Fluor-L-tyrosin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Fluoro-4-hydroxy-L-phenylalanine, (S)-2-Amino-3-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid, H-Tyr(3-F)-OH
PC4378-1G
PC4378-250MG
APOSPC4378-1GEA
294
EUR
APOSPC4378-1G
APOSPC4378-250MG
3-Fluor-L-tyrosin 97%
3-Fluor-L-tyrosin
Formel:
C₉H₁₀FNO₃ Molekulargewicht: 199.18 g/mol Schmelzpunkt: 260…261 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002607 CAS-Nummer: 7423-96-3 |