2'-Fluor-3'-(trifluormethyl)propiophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4377P-25G PC4377P-5G
APOSPC4377P-25GEA 139 EUR
APOSPC4377P-25G APOSPC4377P-5G
2'-Fluor-3'-(trifluormethyl)propiophenon 97%
2'-Fluor-3'-(trifluormethyl)propiophenon
Formel: C₁₀H₈F₄O
Siedepunkt: 127…129 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061192
CAS-Nummer: 207986-23-0