2-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril 94%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC4377F-10G PC4377F-5G PC4377F-1G
APOSPC4377F-10GEA 329 EUR
APOSPC4377F-10G APOSPC4377F-5G APOSPC4377F-1G
2-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril 94%
2-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₉H₅F₄N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061179
CAS-Nummer: 239087-11-7
UN-Nummer: 3276
ADR: 6.1,II