2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4376V-10G PC4376V-5G PC4376V-1G
APOSPC4376V-10GEA 250 EUR
APOSPC4376V-10G APOSPC4376V-5G APOSPC4376V-1G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel: C₉H₆F₄O₂
Schmelzpunkt: 86…89 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061191
CAS-Nummer: 179946-32-8