(2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC4376U-1G PC4376U-250MG PC4376U-5G PC4376U-25G
APOSPC4376U-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4376U-1G APOSPC4376U-250MG APOSPC4376U-5G APOSPC4376U-25G
(2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
(2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel: C₉H₆F₄O₂
Schmelzpunkt: 107…109 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061187
CAS-Nummer: 220227-66-7