4-Fluor-3-(trifluormethyl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Fluoro-5-hydroxybenzotrifluoride, 4-Fluoro-3-trifluoromethylphenol
PC4376R-100G
PC4376R-25G
PC4376R-5G
APOSPC4376R-100GEA
136
EUR
APOSPC4376R-100G
APOSPC4376R-25G
APOSPC4376R-5G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)phenol 98%
4-Fluor-3-(trifluormethyl)phenol
Formel:
C₇H₄F₄O Siedepunkt: 84…86 °C/15mmHg Schmelzpunkt: 17 °C Flammpunkt: 79 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00043875 CAS-Nummer: 61721-07-1 EINECS: 432-560-0 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |