2-Fluor-3-(trifluormethyl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluoro-3-hydroxybenzotrifluoride
PC4376M-1G PC4376M-25G PC4376M-5G
APOSPC4376M-1GEA 55.1 EUR
APOSPC4376M-1G APOSPC4376M-25G APOSPC4376M-5G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)phenol 98%
2-Fluor-3-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄F₄O
Siedepunkt: 122 °C
Dichte: 1.431 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 62 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00083554
CAS-Nummer: 207291-85-8
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III