3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC4376I-10G PC4376I-5G PC4376I-25G
APOSPC4376I-10GEA 126 EUR
APOSPC4376I-10G APOSPC4376I-5G APOSPC4376I-25G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₄
Siedepunkt: 43 °C/1mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061175
CAS-Nummer: 239087-09-3
UN-Nummer: 1760
ADR: 8,III