4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC4375K-1G PC4375K-5G PC4375K-25G
APOSPC4375K-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4375K-1G APOSPC4375K-5G APOSPC4375K-25G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylalkohol 97%
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₆F₄O
Siedepunkt: 80…85 °C/0.1mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061171
CAS-Nummer: 67515-61-1